1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8856-1G PC8856-5G
APOSPC8856-1GEA 1030 DKK
APOSPC8856-1G APOSPC8856-5G
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Formel: C₁₂H₈F₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835175
CAS-nummer: 934241-80-2