2-Fluoro-m-toluidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 164 DKK
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Formel: C₇H₈FN
Massefylde: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410915
CAS-nummer: 1978-33-2