3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
PC8847-5G PC8847-100G PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA 164 DKK
APOSPC8847-5G APOSPC8847-100G APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863558
CAS-nummer: 218301-22-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III