4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)acetamide
PC8844-100G PC8844-25G PC8844-5G
APOSPC8844-100GEA 5140 DKK
APOSPC8844-100G APOSPC8844-25G APOSPC8844-5G
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Formel: C₈H₆BrF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038226
CAS-nummer: 541539-64-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II