4-Brom-3,5-difluorphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8836-1G PC8836-5G PC8836-25G
APOSPC8836-1GEA 164 DKK
APOSPC8836-1G APOSPC8836-5G APOSPC8836-25G
4-Brom-3,5-difluorphenol
4-Brom-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Smeltepunkt: 73…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062385
CAS-nummer: 130191-91-2