3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8834-1G PC8834-25G PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA 164 DKK
APOSPC8834-1G APOSPC8834-25G APOSPC8834-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Smeltepunkt: 210…212 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07778020
CAS-nummer: 1160561-31-8