4-Brom-2-Fluor-5-iodtoluen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-fluoro-5-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-3-fluoro-6-iodo-4-methylbenzene
PC8831-5G PC8831-1G PC8831-25G
APOSPC8831-5GEA 436 DKK
APOSPC8831-5G APOSPC8831-1G APOSPC8831-25G
4-Brom-2-Fluor-5-iodtoluen 95%
4-Brom-2-Fluor-5-iodtoluen
Formel: C₇H₅BrFI
Molekylvægt: 314.92
Kogepunkt: 249…250 °C
Massefylde: 2.145 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200719
CAS-nummer: 870704-15-7