4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC8830-1G PC8830-5G
APOSPC8830-1GEA 654 DKK
APOSPC8830-1G APOSPC8830-5G
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07773046
CAS-nummer: 67081-98-5