4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8829-1G PC8829-5G
APOSPC8829-1GEA 3050 DKK
APOSPC8829-1G APOSPC8829-5G
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Formel: C₈H₄ClF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 13947-94-9