3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8824-1G PC8824-5G PC8824-10G
APOSPC8824-1GEA 164 DKK
APOSPC8824-1G APOSPC8824-5G APOSPC8824-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
Kogepunkt: 90 °C/11mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00664066
CAS-nummer: 80194-70-3