2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8814-1G PC8814-250MG
APOSPC8814-1GEA 382 DKK
APOSPC8814-1G APOSPC8814-250MG
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂FN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02663411
CAS-nummer: 72216-06-9