5'-Chlor-2'-Fluoracetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8803-1G PC8803-5G PC8803-10G
APOSPC8803-1GEA 175 DKK
APOSPC8803-1G APOSPC8803-5G APOSPC8803-10G
5'-Chlor-2'-Fluoracetophenon 95%
5'-Chlor-2'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094519
CAS-nummer: 541508-27-4