5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 251 DKK
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 98%
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₄ClFO
Smeltepunkt: 29…32 °C
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094518
CAS-nummer: 96515-79-6