N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8794-1G PC8794-250MG PC8794-5G
APOSPC8794-1GEA 600 DKK
APOSPC8794-1G APOSPC8794-250MG APOSPC8794-5G
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₉F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044178
CAS-nummer: 30377-62-9