5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-o-toluoyl chloride
PC8790-25G PC8790-5G PC8790-100G
APOSPC8790-25GEA 1610 DKK
APOSPC8790-25G APOSPC8790-5G APOSPC8790-100G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Kogepunkt: 168…169 °C
Massefylde: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083534
CAS-nummer: 216144-70-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II