4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8785-1G PC8785-5G PC8785-250MG
APOSPC8785-1GEA 985 DKK
APOSPC8785-1G APOSPC8785-5G APOSPC8785-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid
Formel: C₅H₂F₆O₂
Kogepunkt: 109…110 °C/120mmHg
Smeltepunkt: 26…28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013574
CAS-nummer: 1763-28-6
EINECS: 217-180-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III