1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8783-1G PC8783-250MG
APOSPC8783-1GEA 545 DKK
APOSPC8783-1G APOSPC8783-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Formel: C₉H₉FN₂O
Smeltepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03787796
CAS-nummer: 53159-75-4