1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
PC8776-10G PC8776-1G PC8776-5G
APOSPC8776-10GEA 1900 DKK
APOSPC8776-10G APOSPC8776-1G APOSPC8776-5G
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₅H₂₀FN₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443959
CAS-nummer: 154590-34-8