3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8768-1G
PC8768-5G
APOSPC8768-1GEA
589
DKK
APOSPC8768-1G
APOSPC8768-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇F₂NO Molekylvægt: 159.133 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368889 CAS-nummer: 114076-35-6 |