2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8755-1G PC8755-5G
APOSPC8755-1GEA 0 DKK
APOSPC8755-1G APOSPC8755-5G
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 285 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200911
CAS-nummer: 3335-46-4