3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8754-25G PC8754-5G PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA 458 DKK
APOSPC8754-25G APOSPC8754-5G APOSPC8754-100G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₇F₃O₃
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066337
CAS-nummer: 168833-80-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III