4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8753-1G PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA 785 DKK
APOSPC8753-1G APOSPC8753-5G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864693
CAS-nummer: 1000339-93-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III