Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phosphoric Acid Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl) Ester, Tris(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl) phosphate
PC8751-25G PC8751-5G
APOSPC8751-25GEA 4320 DKK
APOSPC8751-25G APOSPC8751-5G
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate
Mass Spectrometry standard
Formel: C₁₅H₉F₂₄O₄P
Kogepunkt: 130 °C/0,1mmHg
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054654
CAS-nummer: 355-86-2