3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8746-1G PC8746-5G
APOSPC8746-1GEA 1510 DKK
APOSPC8746-1G APOSPC8746-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formel: C₁₀H₈F₃N₃
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04110829
CAS-nummer: 209224-91-9