2,4-Dibrom-6-Fluorphenylisothiocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8745-1G PC8745-25G PC8745-5G
APOSPC8745-1GEA 480 DKK
APOSPC8745-1G APOSPC8745-25G APOSPC8745-5G
2,4-Dibrom-6-Fluorphenylisothiocyanat 97%
2,4-Dibrom-6-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂Br₂FNS
Molekylvægt: 310.97 g/mol
Smeltepunkt: 50…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 244022-67-1
UN nummer: 3335
ADR: 9 III