5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8744-10G PC8744-1G PC8744-5G
APOSPC8744-10GEA 5230 DKK
APOSPC8744-10G APOSPC8744-1G APOSPC8744-5G
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 91…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787059
CAS-nummer: 82360-94-9