2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8743-1G PC8743-5G
APOSPC8743-1GEA 2520 DKK
APOSPC8743-1G APOSPC8743-5G
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Smeltepunkt: 154…156 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08443971
CAS-nummer: 924868-88-2