2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8736-1G PC8736-25G PC8736-5G
APOSPC8736-1GEA 164 DKK
APOSPC8736-1G APOSPC8736-25G APOSPC8736-5G
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Molekylvægt: 175.09 g/mol
Smeltepunkt: 112…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443942
CAS-nummer: 113512-57-5