2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluorborat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8735-25G PC8735-5G PC8735-1G PC8735-100G
APOSPC8735-25GEA 850 DKK
APOSPC8735-25G APOSPC8735-5G APOSPC8735-1G APOSPC8735-100G
2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluorborat 98%
2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluorborat
Formel: C₇H₉BBrF₄N
Smeltepunkt: 100…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060046
CAS-nummer: 878-23-9
EINECS: 212-900-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,III