1-Brom-3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8727-5G PC8727-25G PC8727-100G
APOSPC8727-5GEA 164 DKK
APOSPC8727-5G APOSPC8727-25G APOSPC8727-100G
1-Brom-3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzen 97%
1-Brom-3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₃BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861132
CAS-nummer: 105529-58-6