4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8721-100G PC8721-25G PC8721-5G
APOSPC8721-100GEA 3440 DKK
APOSPC8721-100G APOSPC8721-25G APOSPC8721-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Smeltepunkt: 176…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155926
CAS-nummer: 10009-25-3