5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3,5-difluorobromobenzene
PC8717-25G PC8717-5G PC8717-1G PC8717-100G
APOSPC8717-25GEA 349 DKK
APOSPC8717-25G APOSPC8717-5G APOSPC8717-1G APOSPC8717-100G
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
Molekylvægt: 227.4300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143420
CAS-nummer: 176673-72-6