3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8713-1G PC8713-500MG
APOSPC8713-1GEA 6000 DKK
APOSPC8713-1G APOSPC8713-500MG
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formel: C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₂
Molekylvægt: 366.73 g/mol
Smeltepunkt: 250…253 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664519
CAS-nummer: 1164457-90-2