2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8712-5G PC8712-25G PC8712-50G PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA 349 DKK
APOSPC8712-5G APOSPC8712-25G APOSPC8712-50G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molekylvægt: 163.5525 g/mol
Smeltepunkt: 26…28 °C
Massefylde: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134427
CAS-nummer: 36556-60-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III