3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid, 3-Fluoro-4-methyl-5-iodobenzoic acid
PC8697-1G PC8697-500MG
APOSPC8697-1GEA 461 DKK
APOSPC8697-1G APOSPC8697-500MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid 95+%
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid
Formel: C₈H₆FIO₂
Smeltepunkt: 171…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622791
CAS-nummer: 861905-94-4