4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8686-1G PC8686-5G
APOSPC8686-1GEA 382 DKK
APOSPC8686-1G APOSPC8686-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02178913
CAS-nummer: 6652-16-0