1-Brom-4-fluor-2-iodbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8685-100G PC8685-25G
APOSPC8685-100GEA 907 DKK
APOSPC8685-100G APOSPC8685-25G
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzen 98%
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzen
Formel: C₆H₃BrFI
Molekylvægt: 300.9 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Massefylde: 2.3 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042578
CAS-nummer: 202865-72-3