2-(Trifluormethyl)nicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Trifluoromethylnicotinic acid
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 164 DKK
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
2-(Trifluormethyl)nicotinsyre
2-(Trifluormethyl)nicotinsyre
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smeltepunkt: 184…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862052
CAS-nummer: 131747-43-8