4-Fluoroindolin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-oxindole, 4-Fluorooxindole
PC8677-1G PC8677-5G PC8677-10G
APOSPC8677-1GEA 164 DKK
APOSPC8677-1G APOSPC8677-5G APOSPC8677-10G
4-Fluoroindolin-2-one 97%
4-Fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849992
CAS-nummer: 138343-94-9