2-Chlor-6-Fluorbenzaldehydeoxim, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
PC8674-1G PC8674-5G
APOSPC8674-1GEA 263 DKK
APOSPC8674-1G APOSPC8674-5G
2-Chlor-6-Fluorbenzaldehydeoxim, Technical Grade
2-Chlor-6-Fluorbenzaldehydeoxim
Formel: C₇H₅ClFNO
Smeltepunkt: 133…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00837704
CAS-nummer: 443-33-4