3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8673-1G PC8673-25G PC8673-5G
APOSPC8673-1GEA 164 DKK
APOSPC8673-1G APOSPC8673-25G APOSPC8673-5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 206.12 g/mol
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061229
CAS-nummer: 401-94-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III