6-Fluor-m-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8655-1G PC8655-25G PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA 164 DKK
APOSPC8655-1G APOSPC8655-25G APOSPC8655-5G
6-Fluor-m-toluonitril 98%
6-Fluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Kogepunkt: 204 °C
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134542
CAS-nummer: 64113-84-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III