1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8651-100MG PC8651-250MG
APOSPC8651-100MGEA 1080 DKK
APOSPC8651-100MG APOSPC8651-250MG
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Formel: C₈H₁₀F₅I
Kogepunkt: 60…70 °C/6mmHg
Massefylde: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183509
CAS-nummer: 711-17-1