1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8647-10G PC8647-2G
APOSPC8647-10GEA 1370 DKK
APOSPC8647-10G APOSPC8647-2G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formel: C₈H₇F₃N₂S
Smeltepunkt: 142…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041189
CAS-nummer: 1736-72-7