4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8645-1G PC8645-5G
APOSPC8645-1GEA 822 DKK
APOSPC8645-1G APOSPC8645-5G
4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane 97%
4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane
Formel: C₄H₆ClF₃
Kogepunkt: 81 °C
Massefylde: 1,2425 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 406-85-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III