3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8644-1G PC8644-250MG
APOSPC8644-1GEA 3260 DKK
APOSPC8644-1G APOSPC8644-250MG
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Formel: C₁₂H₉F₃N₂
Molekylvægt: 238.21 g/mol
Smeltepunkt: 84…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276968
CAS-nummer: 886361-00-8