3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8641-10G PC8641-1G PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA 8450 DKK
APOSPC8641-10G APOSPC8641-1G APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₉FO₃S
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00173430
CAS-nummer: 303147-78-6