Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8640-10G PC8640-1G PC8640-5G
APOSPC8640-10GEA 10110 DKK
APOSPC8640-10G APOSPC8640-1G APOSPC8640-5G
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂S
Smeltepunkt: 109…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03305618
CAS-nummer: 955975-47-0