1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8638-1G PC8638-5G PC8638-10G
APOSPC8638-1GEA 2520 DKK
APOSPC8638-1G APOSPC8638-5G APOSPC8638-10G
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₁F₃N₂O₂
Molekylvægt: 236.2 g/mol
Smeltepunkt: 115…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04124379
CAS-nummer: 142818-02-8