Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
PC8637-1G PC8637-5G PC8637-10G
APOSPC8637-1GEA 164 DKK
APOSPC8637-1G APOSPC8637-5G APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689670
CAS-nummer: 924868-81-5